Fontos dokumentumok
396206
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
99%
Szinonimák:
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Teszt
99%
Forma
powder
mp
182-186 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?