Merck
258040
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
98%
Szinonimák:
Veratroyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.62
Beilstein:
783596
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
70-73 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride has been used in synthesis of:
  • (+)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-[[N-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinyl]]carbonyl] oxazole and its enantiomer
  • N-(2,5-dibromophenyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jian S. Tang et al.
The Journal of organic chemistry, 61(25), 8750-8754 (1996-12-13)
Both (4S-(+)-3-(isocyanoacetyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone (R)-1 and its enantiomer (S)-1 have been synthesized as potentially useful synthons in asymmetric synthesis. Optically active (+)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-[[N-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinyl]]carbonyl] oxazole (S)-2 and its enantiomer (R)-2 obtained by treating 3,4-dimethoxybenzoyl chloride with (S)-1 and (R)-1, respectively, in the presence of
Catriona G Mortimer et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(1), 179-185 (2006-01-06)
A series of new 2-phenylbenzothiazoles has been synthesized on the basis of the discovery of the potent and selective in vitro antitumor properties of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-fluorobenzothiazole (8n; GW 610, NSC 721648). Synthesis of analogues substituted in the benzothiazole ring was achieved