Fontos dokumentumok
117552
o-Tolualdehyde
97%
Szinonimák:
2-Methylbenzaldehyde
Teszt
97%
tartalmaz
0.1% Hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
sűrűség
1.039 g/mL at 20 °C
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F
Lobbanási pont (C)
77 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde