Fontos dokumentumok
XX42RES01
Millipore
Reservoir, 500 mL, for LabScale
About This Item
UNSPSC kód:
23151800
eCl@ss:
32031690
gyártó/kereskedő neve
Pellicon®
Minőségi szint
H
25.4 cm (10 in.)
Hosszúság
44 cm
Szélesség
20 cm
Jogi információk
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany