Merck
T27855
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneethanol
98%
Szinonimák:
2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)ethanol
Méret kiválasztása
5 G
16 400,00 Ft
25 G
65 860,00 Ft
16 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
16 400,00 Ft
25 G
65 860,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.19
Beilstein:
106985
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
16 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
108-109 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCc1cccs1
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
221.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at