Fontos dokumentumok
128643
2-Pyridineethanol
98%
Szinonimák:
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)ethanol
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
114-116 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?