Fontos dokumentumok
228796
3-Thiopheneethanol
99%
Szinonimák:
2-(3-Thienyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)thiophene
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
110-111 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccsc1
InChI
1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)