Merck
P66602
Sigma-Aldrich
2-Pyridinemethanol
98%
Szinonimák:
ω-Hydroxy-2-picoline, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, 2-Pyridyl carbinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
Beilstein:
107849
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.543 (lit.)
bp
112-113 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Fizikai tulajdonságok
May darken in storage
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Teruo Miyazaki et al.
Journal of clinical biochemistry and nutrition, 64(2), 112-123 (2019-04-03)
Nuclear receptor farnesoid X receptor activation inhibits fatty acid synthesis through the liver X receptor-α-sterol regulatory element binding protein-1c pathway universally in animals, but also has human-specific crosstalk with the peroxisome proliferator-activated receptor-α. The effects of farnesoid X receptor-ligands on
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of