Merck
239399
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(3-aminopropylamino)ethane
technical grade, 94%
Szinonimák:
3,3′-Ethylenediiminodipropylamine
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.29
Beilstein:
2203748
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
94%
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCNCCNCCCN
InChI
1S/C8H22N4/c9-3-1-5-11-7-8-12-6-2-4-10/h11-12H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The condensation reaction of 1,2-bis(3-aminopropylamino)ethane [3,3′-ethylenediiminodipropylamine] with 4,6-dibenzofurandicarbaldehyde was studied.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
New dioxadiaza-, trioxadiaza-and hexaaza-macrocycles containing dibenzofuran units.
Tetrahedron, 62(36), 8550-8558 (2006)
David R Goode et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2346-2349 (2008-03-28)
It is recognized that high-throughput enzyme inhibition screens often return nonspecific inhibitors as "hits". Recently, high-throughput screens for enzyme activators have led to the identification of several compounds with novel and potent biological activity. Here, we show that enzyme activation