Merck
SU861027
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
NACRES:
SB.54
Minőségi szint
Általános leírás
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)