Merck
QBD11815
Sigma-Aldrich
DBCO-TFP ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H17F4NO3
Molekulatömeg:
467.41
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
funkcionális csoport
ester
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
Tulajdonságok és előnyök
DBCO-TFP ester has a DBCO which can react with an azide through copper-free "click" chemistry and a TFP ester which can react with a primary amine.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)