Fontos dokumentumok
759902
Dibenzocyclooctyne-PEG4-acid
for Copper-free Click Chemistry
Szinonimák:
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-Acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C32H40N2O8/c35-30(33-16-18-40-20-22-42-24-23-41-21-19-39-17-15-32(37)38)11-5-6-12-31(36)34-25-28-9-2-1-7-26(28)13-14-27-8-3-4-10-29(27)34/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15-25H2,(H,33,35)(H,37,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMYANOWYMFCGGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.