Fontos dokumentumok
936375
DBCO Acid
≥95%
Szinonimák:
11,12-Didehydro-γ-oxodibenz[b,f]azocine-5(6H)-butanoic acid (ACI), Dibenz[b,f]azocine-5(6H)-butanoic acid, 11,12-didehydro-γ-oxo- (ACI)
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
szín
white to off-white
mp
163-164 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCC(N1CC2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C13)=O)=O
InChI
InChI=1S/C19H15NO3/c21-18(11-12-19(22)23)20-13-16-7-2-1-5-14(16)9-10-15-6-3-4-8-17(15)20/h1-8H,11-13H2,(H,22,23)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)