Merck
809705
Sigma-Aldrich
5-DBCO-PEG4-dUTP, 10mM Aqueous Solution
Szinonimák:
5-DBCO-PEG4-dUTP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H54N5O21P3
Molekulatömeg:
1057.82
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>95% (HPLC)
Minőségi szint
form
solution
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
oldhatóság
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1NC(N([C@H]2C[C@@H]([C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)O)C=C1/C=C\CNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCC(N3CC4=CC=CC=C4C#CC5=CC=CC=C53)=O)=O)=O)=O
Alkalmazás
5-DBCO-PEG4-dUTP is recommended for two-step labeling of DNA/cDNA e.g. by PCR with Taq polymerase. It is enzymatically incorporated into DNA/cDNA as a substitute for its natural counterpart dTTP. The resulting DBCO-functionalized DNA/cDNA can be labeled with azide-labeled molecules using copper-free click chemistry. This enables experiments such as introduction of a biotin group for purification tasks, introduction of a fluorescent group for detection, or crosslinking the DNA to azide-functionalized biomolecules such as proteins.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)