Merck
QBD10260
Sigma-Aldrich
m-dPEG®8-NHS ester
Szinonimák:
2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxahexacosan-26-oic acid succinimidyl ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxahexacosanoate, Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H39NO12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
509.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)ON1C(CCC1=O)=O
InChI
1S/C22H39NO12/c1-27-6-7-29-10-11-31-14-15-33-18-19-34-17-16-32-13-12-30-9-8-28-5-4-22(26)35-23-20(24)2-3-21(23)25/h2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBZNTYBFTKFSMU-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
The m-dPEG®8-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®8-NHS ester reacts with amines.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)