Merck
QBD10215
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®3
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H34N4O9
Molekulatömeg:
522.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N2(C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C24H34N4O9/c29-19(7-11-27-21(31)3-4-22(27)32)25-9-1-13-35-15-17-37-18-16-36-14-2-10-26-20(30)8-12-28-23(33)5-6-24(28)34/h3-6H,1-2,7-18H2,(H,25,29)(H,26,30)
Tulajdonságok és előnyök
Bis-MAL-dPEG®3 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)