Merck
160458
Sigma-Aldrich
N,N′-(1,3-Phenylene)dimaleimide
97%
Szinonimák:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[1H -pyrrole-2,5-dione], 1,3-Bismaleimidobenzene, 1,3-Phenylenebismaleimide, 1-[3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione, N ,N ′-1,3-Phenylenebismaleimide, N ,N -m -Phenylene dimaleimide, m -Phenylenebismaleimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2cccc(c2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-4-5-12(18)15(11)9-2-1-3-10(8-9)16-13(19)6-7-14(16)20/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPJGAEWUPXWFPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)