Merck
QBD10397
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®11
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H62N4O17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
846.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Bis-MAL-dPEG ®11 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)