Fontos dokumentumok
909610
BMSO crosslinker
≥95%
Szinonimák:
3,3′-Sulfinylbis(N-(2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)propanamide), Mass spectrometry-cleavable crosslinker for studying protein-protein interations
Méret kiválasztása
110 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
110 000,00 Ft
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(CCC(=O)NCCN2C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCN1C(=O)C=CC1=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUNDHDZIOGBGHG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
BMSO crosslinker provides complementary data to amine-reactive and acidic residue-targeting reagents and will find wide utility in the elucidation of PPIs, study of proteins that function as complexes, quantification of structural dynamics, and the quest for targeting "undruggable" protein targets.
Egyéb megjegyzések
Development of a Novel Sulfoxide-Containing MS-Cleavable Homobifunctional Cysteine-Reactive Cross-Linker for Studying Protein–Protein Interactions
Structural dynamics of the human COP9 signalosome revealed by cross-linking mass spectrometry and integrative modeling
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.