Fontos dokumentumok
QBD10551
MAL-dPEG®4-TFP ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
funkcionális csoport
ester
maleimide
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)