Fontos dokumentumok
QBD10198
NHS-dPEG®12-biotin
Szinonimák:
NHS-PEG Linker, Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)ON3C(CCC3=O)=O
InChI
1S/C41H72N4O18S/c46-36(4-2-1-3-35-40-34(33-64-35)43-41(50)44-40)42-8-10-52-12-14-54-16-18-56-20-22-58-24-26-60-28-30-62-32-31-61-29-27-59-25-23-57-21-19-55-17-15-53-13-11-51-9-7-39(49)63-45-37(47)5-6-38(45)48/h34-35,40H,1-33H2,(H,42,46)(H2,43,44,50)
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)