Fontos dokumentumok
P64200
3,5-Pyridinedicarboxylic acid
98%
Szinonimák:
Dinicotinic acid
Teszt
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?