Merck
P64006
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxylic acid
97%
Szinonimák:
Cinchomeronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.12
Beilstein:
137242
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-3-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)