Merck
P56208
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic acid
97%
Méret kiválasztása
25 G
16 100,00 Ft
100 G
61 200,00 Ft
16 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
16 100,00 Ft
100 G
61 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.11
Beilstein:
147982
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
16 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)