Merck
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
95%
Minőségi szint
Forma
powder
mp
226-331 °C
SMILES string
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)