Merck
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride
97%
Szinonimák:
Quinolinic anhydride
Méret kiválasztása
5 G
8 680,00 Ft
25 G
20 700,00 Ft
100 G
67 400,00 Ft
8 680,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
8 680,00 Ft
25 G
20 700,00 Ft
100 G
67 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H3NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.10
Beilstein:
125111
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
8 680,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)