Merck
JRD0049
Sigma-Aldrich
3-tert-Butyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17N3
Molekulatömeg:
215.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(N)n(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H17N3/c1-13(2,3)11-9-12(14)16(15-11)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFWSTBBSSBVVQP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)