Merck
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O4 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.11
Beilstein:
147821
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)