Merck
P63603
Sigma-Aldrich
2,5-Pyridinedicarboxylic acid
98%
Szinonimák:
Isocinchomeronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.12
Beilstein:
131697
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
242-247 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Pyridinedicarboxylic acid can be used:
  • In the synthesis of diorganotin(IV) 2,5-pyridinedicarboxylates.
  • In the preparation of three-dimensional coordination polymers of lanthanide 2,5-pyridinedicarboxylates by hydrothermal method.
  • As an organocatalyst in the synthesis of 1,5-benzodiazepine derivatives via one pot three-component reaction.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Noemí Contreras-Pereda et al.
Ultrasonics sonochemistry, 70, 105292-105292 (2020-08-05)
Large blue rectangular crystals of the 2D layered coordination polymer 1 have been obtained. The interest for this complex is two-fold. First, complex 1 is made of 2D layers packing along the (0-11) direction favored by the presence of lattice
Self-Assembly of Diorganotin (IV) Oxides (R= Me, n Bu, Ph) and 2, 5-Pyridinedicarboxylic Acid to Polymeric and Trinuclear Macrocyclic Hybrids with Porous Solid-State Structures: Influence of Substituents and Solvent on the Supramolecular Structure.
Garcia-Zarracino R and Hopfl H
Journal of the American Chemical Society, 127(9), 3120-3130 (2005)
Syntheses, structures, and photoluminescence of three-dimensional lanthanide coordination polymers with 2, 5-pyridinedicarboxylic acid.
Huang Y, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 181(8), 1731-1737 (2008)
Debal Kanti Singha et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(34), 11344-11354 (2017-08-16)
Herein, a mixed metal coordination polymer, {(H
2, 6-Pyridinedicarboxylic acid as organocatalyst for the synthesis of 1, 5-benzodiazepines through one-pot reaction.
Lal M, et al.
Tetrahedron Letters, 54(32), 4264-4272 (2013)