Fontos dokumentumok
679070
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
95%
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3Cl2N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
258-267 °C
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(7)9-4(6)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?