Fontos dokumentumok
P45850
Pipecolinic acid
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(±)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, Homoproline, Pipecolic acid free base
About This Item
Javasolt termékek
product name
Pipecolinic acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
technika/technikák
LC/MS: suitable
szín
white to beige
mp
282 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.