Fontos dokumentumok
G004554
HPLC Analysis of Pipecolic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
life science and biopharma
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
    Pipecolinic acid, 98%
analitikai oszlop
standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)