Merck
516368
Sigma-Aldrich
Boc-Pip-OH
98%
Szinonimák:
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid, (S)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Boc-L-pipecolinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.27
Beilstein:
480024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]23/D −63.2°, c = 1 in acetic acid
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
122-126 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)