Fontos dokumentumok
A0760
L-Azetidine-2-carboxylic acid
≥99%
Szinonimák:
(S)-Azetidine-2-carboxylic acid
Teszt
≥99%
Forma
powder
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCN1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- collagen synthesis inhibitor
- protein folding antagonist
- as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)