Merck
706434
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
Szinonimák:
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.40
Beilstein:
4718405
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
optikai aktivitás
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
153-158 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)