Merck
317047
Sigma-Aldrich
(−)-B-Methoxydiisopinocampheylborane
Szinonimák:
(−)-Diisopinocampheylmethoxyborane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H37BO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
SMILES string
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAQXEQYLQNNXJC-BAMGFKBFSA-N
Általános leírás
B-Methoxydiisopinocampheylborane (Ipc2BOMe) is an organoborane compound, which is prepared from excess α-pinene, borane dimethylsulfide, and methanol via the formation of an intermediate diisocampheylborane. Ipc2BOMe is used as a versatile reagent for the construction of C-C bonds in asymmetric synthesis.
Alkalmazás
Reactant involved in organic synthesis reactions such as:
  • Double allylboration for synthesis of fragments of tetrafibricin
  • Anticancer cytotoxic monorhizopodin synthesis
  • Annulation of cyclic allylsilanes
  • Asymmetric synthesis of β-amino-α-hydroxy acid taxol side chain analogs
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
B-Methoxydiisopinocampheylborane (Ipc2BOMe): A Pinene Based Auxiliary for Asymmetric C-C Bond-Forming Reactions
Hertweck C and Boland W
J. Prakt. Chem., 341(1), 83-87 (1999)