Fontos dokumentumok
8.00238
Sigma-Aldrich
Ethyl cinnamate
for synthesis
Szinonimák:
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCOOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.21
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
271 °C/1013 hPa
mp
6-7 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 135 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F
Lobbanási pont (C)
135 °C