Merck
P42606
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine N-oxide
98%
Szinonimák:
4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Picoline N-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
Beilstein:
106329
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
182-185 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)