Merck
183490
Sigma-Aldrich
4-Phenylpyridine N-oxide
98%
Szinonimák:
1-Oxido-4-phenylpyridin-1-ium, 4-Phenylpyridine 1-oxide, 4-Phenylpyridine oxide, p-Phenylpyridine N-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.20
Beilstein:
121493
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
153-155 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
[O-][n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZOPVKZLLGMDDG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Phenylpyridine N-oxide may be used in chemical synthesis studies.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michal Liberka et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
The combinations of Co(II), octacyanidotungstate(V), and monodentate pyridine N-oxide (pyNO) or 4-phenylpyridine N-oxide (4-phpyNO) led to crystallization of novel crystalline phases {CoII[CoII8(pyNO)12(MeOH)12][WV(CN)8]6} (1) and {CoII[CoII8(4-phpyNO)7(MeOH)17][WV(CN)8]6}·7MeOH·(4-phpyNO)3 (2). In both architectures, metal-cyanide clusters are coordinated by N-oxide ligands in a simple monodentate