Merck
142352
Sigma-Aldrich
4-Cyanopyridine N-oxide
96%
Szinonimák:
Isonicotinonitrile 1-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
223-225 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NH4OH: soluble 5 mg/mL, clear, colorless (methanol)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
[O-][n+]1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNCSFBSIWVBTHE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Construction of Two Coordination Complexes Based on 5-(4-Pyridine N-oxide) Tetrazole (4-ptz) Generated by an in-situ [2+ 3] Cycloaddition Reaction.
Xiang J, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(3-4), 563-568 (2013)
Zhao Xiang Yu et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 60(Pt 4), m194-m196 (2004-04-09)
The intermediate [Cd(4-PTZ)(2)(H(2)O)(4)] [4-PTZ is 5-(4-pyridyl N-oxide)tetrazolate, C(6)H(4)N(5)O], (I), in the synthesis of 4-HPTZ, (II), from the cycloaddition reaction of 4-cyanopyridine N-oxide with NaN(3) in water using CdCl(2) as catalyst, was structurally characterized. The unique Cd atom lies on a
Carl M Blumenfeld et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(9), 1091-1100 (2017-01-18)
Globally scalable sunlight-driven devices that convert solar energy into storable fuels will require efficient light absorbers that are made of non-precious elements. Suitable photoanode materials are yet to be discovered. Here we utilised the timesaving nature of pulsed-laser-in-liquids synthesis and