Fontos dokumentumok
P3515
Poly(ethylene glycol)
average Mn 950-1,050
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
form
waxy solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 950-1,050
viszkozitás
17.4 cSt(210 °F)(lit.)
mp
39 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 800 mg/ml, 20 °C)
sűrűség
1.0926 g/mL at 60 °C
1.0765 g/mL at 80 °C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?