Fontos dokumentumok
417130
Benzene-1,4-diboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
p-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, p-Benzenediboronic acid, Benzene-1,4-diboronic acid, NSC 25410
Teszt
≥95.0%
Forma
powder
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4,9-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Externally initiated Kumada catalyst-transfer polycondensation
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Energy transfer processes in optoelectronic devices
- Palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions
- Scholl cyclizations
Reagent used in Preparation of
- Crosslinkers and cross-linked core-shell nanoparticles by RAFT polymerization and palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction
- Fluorescence and solution-processable coordination polymers
- Cyclotricatechylene based porous crystalline material for gas storage
- Indolizine derivatives as OLEDs
- Helically p-stacked thiophene-based copolymers with circularly polarized fluorescence
- Novel organic semiconductors and applications in organic thin-film transistors
- Highly twisted polycyclic aromatic hydrocarbons with unexptected reactivity
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.