Merck
P2000
Sigma-Aldrich
Pentachloroethane
95%
Szinonimák:
1,1,1,2,2-Pentachloroethane, HCC 120, Pentalin
About This Item
Lineáris képlet:
CCl3CHCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.29
Beilstein:
1736845
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
sűrűség
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIXVQGCZULYKV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Veny Uppal et al.
Journal of food science and technology, 49(2), 184-191 (2013-04-11)
Germination of legumes followed by hydrothermal treatments is an effective mean of improving nutritive value of legumes. The protein content of mungbean, chickpea and cowpea increased by 9-11, 11-16 and 8-11% after germination. A significant (p ≤ 0.05) decrease in protein content
Alex M Zimmer et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 2) (2019-12-20)
Freshwater fishes absorb Na+ from their dilute environment using ion-transporting cells. In larval zebrafish (Danio rerio), Na+ uptake is coordinated by (1) Na+/H+ exchanger 3b (Nhe3b) and (2) H+-ATPase-powered electrogenic uptake in H+-ATPase-rich (HR) cells and by (3) Na+-Cl--cotransporter (Ncc)
P Melin et al.
Journal of applied microbiology, 100(2), 264-271 (2006-01-25)
Investigate the survival of liquid formulations of the biocontrol yeast Pichia anomala J121 at different temperatures, and develop a system for comparative studies of different storage conditions and formulations. The survival of P. anomala in liquid formulations with lactose, starch
Jens Christian Nielsen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 101(22), 8237-8248 (2017-10-11)
The Brazilian sugarcane industry constitutes one of the biggest and most efficient ethanol production processes in the world. Brazilian ethanol production utilizes a unique process, which includes cell recycling, acid wash, and non-aseptic conditions. Process characteristics, such as extensive CO2
A M Allen et al.
Gut, 33(3), 392-396 (1992-03-01)
Endogenous and exogenous stimulation of the pancreas was studied to determine whether changes in protein output could be linked to decreased total plasma amino acid concentrations. In fasted rats, diversion of pancreatic juice resulted in a transient increase in protein