Fontos dokumentumok
185442
Hexachloroethane
99%
Szinonimák:
Perchloroethane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.16 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
solid
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
oil: soluble
water: insoluble
sűrűség
2.091 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?