Fontos dokumentumok
767638
Dinaphtho[2,3-b:2′,3′-f]thieno[3,2-b]thiophene
sublimed grade, 99%
Szinonimák:
DNTT, Naphtho[2,3-b]naphtho[2′,3′:4,5]thieno[2,3-d]thiophene
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder or crystals
mp
425-430 °C
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=2 cm2/V·s)
SMILES string
c1ccc2cc3c(cc2c1)sc4c5cc6ccccc6cc5sc34
InChI
1S/C22H12S2/c1-3-7-15-11-19-17(9-13(15)5-1)21-22(23-19)18-10-14-6-2-4-8-16(14)12-20(18)24-21/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZWHMRTTWFJMBC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.