Fontos dokumentumok
698423
Pentacene
triple-sublimed grade, ≥99.995% trace metals basis
Teszt
≥99.995% trace metals basis
Forma
powder
minőség
triple-sublimed grade
mp
372-374 °C (subl.)
oldhatóság
organic solvents: slightly soluble(lit.)
Keringési energia
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s)
SMILES string
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Related Content
A szerves elektronika szerves vezetőket és félvezetőket használ a szerves fotovoltaika, a szerves fénykibocsátó diódák és a szerves térhatású tranzisztorok alkalmazásaihoz.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.