Fontos dokumentumok
379646
Fullerene-C60
99.5%
Szinonimák:
Buckminsterfullerene
Teszt
99.5%
form
crystalline powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
Keringési energia
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Related Content
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.