Fontos dokumentumok
H12552
Hexatriacontane
98%
Szinonimák:
n-Hexatriacontane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
17.6 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
265 °C/1 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)