Merck
N26601
Sigma-Aldrich
3-Nitrostyrene
96%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHC6H4NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.584 (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yafei Sun et al.
Nature communications, 11(1), 4600-4600 (2020-09-16)
Supported gold nanoparticles are emerging catalysts for heterogeneous catalytic reactions, including selective hydrogenation. The traditionally used supports such as silica do not favor the heterolytic dissociation of hydrogen on the surface of gold, thus limiting its hydrogenation activity. Here we
S A Bright et al.
Oncology reports, 41(5), 3127-3136 (2019-03-22)
The nitrostyrene scaffold was previously identified as a lead target structure for the development of effective compounds targeting Burkitt's lymphoma. The present study aimed to develop these compounds further in haematological malignancies, including chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Cellular viability, flow