Merck
69180
Sigma-Aldrich
2-Methylstyrene
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
2-Vinyltoluene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.18
Beilstein:
1901764
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.543
bp
169-171 °C
sűrűség
0.914 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h3-7H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T Kühler
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(5), 417-428 (1984-05-01)
N-Acetyl-L-cysteine was reacted with 2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-oxiranes to give mixtures of the two possible regio isomers N-acetyl-S-[1-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine and N-acetyl-S-[2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine, respectively. These were isolated in pure form by h.p.l.c.. The diastereomers were characterized by
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult